Merck
333603
Sigma-Aldrich
6-Phenylhexanoic acid
98%
Synonim(y):
Benzenehexanoic acid
Wybierz wielkość
1 G
338,00 zł
338,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
338,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5(CH2)5CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
338,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.51 (lit.)
bp
201-202 °C/24 mmHg (lit.)
gęstość
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O2/c13-12(14)10-6-2-5-9-11-7-3-1-4-8-11/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-10H2,(H,13,14)
Klucz InChI
JTXZPQIXIXYMDY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kwas 6-fenyloheksanowy jest kwasem aryloalkanowym.
Zastosowanie
Kwas 6-fenyloheksanowy został wykorzystany jako związek modelowy do zbadania wpływu orientacji chromoforu i konformacji molekularnej na powierzchniowo wzmocnione rozpraszanie Ramana oparte na nanostrukturach metalicznych.[1] Zastosowano go również jako substrat do badania stechiometrii metabolizmu łańcucha bocznego lub całkowitej mineralizacji zastępczych kwasów naptenowych w warunkach metanogennych.[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Leo Seballos et al.
The Journal of chemical physics, 125(23), 234706-234706 (2006-12-28)
Experimental studies have been carried out to gain a better understanding of the effects of chromophore orientation and molecular conformation on surface-enhanced Raman scattering (SERS) based on metal nanostructures. A series of alkanoic acids that contain a phenyl ring separated
F M Holowenko et al.
Water research, 35(11), 2595-2606 (2001-07-18)
Naphthenic acids (NAs) are a complex mixture of naturally occurring acyclic and cyclic aliphatic carboxylic acids in petroleum. In the Athabasca oil sands. NAs have been identified as the largest component of dissolved organic matter in the tailings waters from
Kamal Adhikari et al.
Biomolecules, 10(5) (2020-05-14)
Plant type III polyketide synthases produce diverse bioactive molecules with a great medicinal significance to human diseases. Here, we demonstrated versatility of a stilbene synthase (STS) from Pinus Sylvestris, which can accept various non-physiological substrates to form unnatural polyketide products.
Keishi Yamasaki et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 106(9), 2860-2867 (2017-05-01)
Sodium 4-phenylbutyrate (PB) is clinically used as a drug for treating urea cycle disorders. Recent research has shown that PB also has other pharmacologic activities, suggesting that it has the potential for use as a drug for treating other disorders.