Merck
332798
Sigma-Aldrich
2,3,4,5-Tetrafluoronitrobenzene
99%
About This Item
Wzór liniowy:
HC6F4NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.07
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.473 (lit.)
bp
80 °C/24 mmHg (lit.)
gęstość
1.618 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6HF4NO2/c7-2-1-3(11(12)13)5(9)6(10)4(2)8/h1H
Klucz InChI
MKMDVNZEIQDZEP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,3,4,5-tetrafluoronitrobenzen jest polifluoroarenem.[1] Opisano merkuryzację 2,3,4,5-tetrafluoronitrobenzenu.[2] Reaguje on z tiomocznikami dając para podstawione siarczki diarylowe.[1] Opisano reakcje nukleofilowej substytucji aromatycznej 2,3,4,5-tetrafluoronitrobenzenu z metanolem.[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aromatic polyfluoro-compounds-LIII reactions of polyflouroarenes with thioureas.
Coe PL, et al.
Tetrahedron, 28(1), 105-109 (1972)
Organomercury compounds: XVII. The mercuration of 1, 2, 3, 4-tetrafluorobenzene, 1, 2, 3, 5-tetrafluorobenzene, 2, 3, 5, 6-tetrafluoroanisole, and 2, 3, 4, 5-tetrafluoronitrobenzene.
Albrecht HB and Deacon GB.
Journal of Organometallic Chemistry, 57(1), 77-86 (1973)
Reductively activated ?Polar? nucleophilic aromatic substitution. III: The reactions of polyfluoronitrobenzenes with methanol.
Niat M, et al.
Tetrahedron Letters, 35(48), 9059-9062 (1994)