Merck
330388
Sigma-Aldrich
2,4-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene
98%
Synonim(y):
4-Bromo-1,3-bis(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Wzór liniowy:
(CF3)2C6H3Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.437 (lit.)
tw
158 °C/740 mmHg (lit.)
gęstość
1.738 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccc(Br)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3BrF6/c9-6-2-1-4(7(10,11)12)3-5(6)8(13,14)15/h1-3H
Klucz InChI
QDEJWLIKRLJYEK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,4-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene may be used in chemical synthesis.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - closed cup