Merck
330256
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxy-3′-nitroacetophenone
98%
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H3(NO2)COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.15
Beilstein:
1959078
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
mp
132-135 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
nitro
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5(10)6-2-3-8(11)7(4-6)9(12)13/h2-4,11H,1H3
Klucz InChI
MMNKVWGVSHRIJL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4′-hydroksy-3′-nitroacetofenon może być stosowany w syntezie chemicznej.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)