Merck
329967
Sigma-Aldrich
(+)-Usnic acid
98%
Synonim(y):
(+)-Usnic acid from Usnea dasypoga, 2,6-Diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9b-dimethyldibenzofuran-1,3(2H,9bH)-dione
Wybierz wielkość
5 G
271,00 zł
25 G
1130,00 zł
271,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
271,00 zł
25 G
1130,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.32
Beilstein:
96698
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
271,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]25/D +488°, c = 0.7% in chloroform
mp
201-203 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
C[C@](C1=C(O)C(C)=C(O)C(C(C)=O)=C1O2)(C(C3C(C)=O)=O)C2=CC3=O
InChI
1S/C18H16O7/c1-6-14(22)12(8(3)20)16-13(15(6)23)18(4)10(25-16)5-9(21)11(7(2)19)17(18)24/h5,22-24H,1-4H3/t18-/m1/s1
Klucz InChI
ICTZCAHDGHPRQR-GOSISDBHSA-N
Opis ogólny
(+)-Usnic acid is a bioactive compound mainly found as a secondary metabolite in lichens.[1]
Zastosowanie
(+)-Usnic acid has been used to study the following:
  • The mechanism of its antimicrobial activity in bacterial cells.[2]
  • Its ability as an antibiofilm agent against Group A Streptococci (GAS).[1]
  • Its ability as a potent anti-virulent compound against Candida albicans.[3]
  • The mechanism of its toxic effect on hepatocytes.[4]
  • Its ability to inhibit the motility of human lung cancer cells.[5]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Sohaila Erfani et al.
Iranian journal of basic medical sciences, 23(9), 1225-1231 (2020-09-24)
Cerebral ischemia/reperfusion causes complex pathological mechanisms that lead to brain tissue damage. Usnic acid is a lichen secondary metabolite that has many different biological properties including anti-inflammatory and anti-oxidant activities. Therefore, the objective of the current study was to investigate
Michal Goga et al.
Ecology and evolution, 8(5), 2781-2787 (2018-03-14)
Lichens and mosses often share the same environmental conditions where they compete for substrate and other essential factors. Lichens use secondary metabolites as allelochemicals to repel surrounding plants and potential rivals. In mosses, endoreduplication leads to the occurrence of various
Inhibitory Activity of (+)-Usnic Acid against Non-Small Cell Lung Cancer Cell Motility.
Yang Y, et al.
PLoS ONE, 11(1), e0146575-e0146575 (2016)
Kunal Kumar et al.
Chemico-biological interactions, 315, 108898-108898 (2019-11-13)
Usnic acid, a dibenzofuran derivative found in many lichen species, is reported to have anticancer activity against human gastric cancer. We investigated the molecular alterations associated with anticancer effects of usnic acid against human gastric adenocarcinoma AGS and gastric carcinoma
Usnic acid inhibits biofilm formation and virulent morphological traits of Candida albicans.
Nithyanand P, et al.
Microbiological research, 179, 20-28 (2015)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. Do you offer any interpretation of the IR spectrum of Product 329967, (+)-Usnic acid?
    1 answer
    1. Although we do not perform any detailed analysis of IR spectrum as part of our routine QC testing for this product, we can say that the broad stretch around  3000 cm-1is due to hydrogen-bonded hydroxyl (OH) groups and the band at 1700 cm-1 is due to the carbonyl (C=O).