Wybierz wielkość
672,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
672,00 zł
Polecane produkty
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.6688 (lit.)
bp
135 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
thioether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC(=S)Sc1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClS2/c8-7(9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Klucz InChI
XEXIHCWFFNGQDE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?