Merck
328561
Sigma-Aldrich
3,4-Pyridinedicarboxamide
new
98%
Synonim(y):
Cinchomeronamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Próba
98%
Formularz
powder or crystals
mp
180 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
NC(=O)c1ccncc1C(N)=O
InChI
1S/C7H7N3O2/c8-6(11)4-1-2-10-3-5(4)7(9)12/h1-3H,(H2,8,11)(H2,9,12)
Klucz InChI
JYUVRSQEAUFLHD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)