Merck
327573
Sigma-Aldrich
N-Propylcyclopropanemethylamine
95%
About This Item
Wzór liniowy:
C3H5CH2NHCH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.43 (lit.)
gęstość
0.792 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCCNCC1CC1
InChI
1S/C7H15N/c1-2-5-8-6-7-3-4-7/h7-8H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
MAVLRJDQJZJTQP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N-propylocyklopropanemetyloamina może być stosowana w syntezie chemicznej.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
87.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
31 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)