Merck
273953
Sigma-Aldrich
4-(3,4-Dimethoxyphenyl)butyric acid
99%
Wybierz wielkość
5 G
331,00 zł
331,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
331,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3(CH2)3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
331,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
powder
bp
210 °C/6 mmHg (lit.)
mp
62-63 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
COc1ccc(CCCC(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C12H16O4/c1-15-10-7-6-9(8-11(10)16-2)4-3-5-12(13)14/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14)
Klucz InChI
IDQKCIAJGRMMNC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 4-(3,4-dimetoksyfenylo)masłowy może być stosowany w badaniach syntezy chemicznej.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)