Merck
326100
Sigma-Aldrich
Ammonium hexachloroplatinate(IV)
Synonim(y):
Ammonium platinic chloride, Platinum(IV)-ammonium chloride
About This Item
Wzór liniowy:
(NH4)2PtCl6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
443.87
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
gęstość
3.07 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[NH4+].[NH4+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2H3N.Pt/h6*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;+4/p-4
Klucz InChI
PCCGQTHFYHJATL-UHFFFAOYSA-J
Cechy i korzyści
Reacts with Cu(OAc)2 and H2S to form Cu2PtIIPt3IVS8 which has applications in diamagnetic materials and semiconductors.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)