Kluczowe dokumenty
325228
2-Methylpyridine-3-carboxylic acid
98%
Synonim(y):
2-Methylnicotinic acid, 2-Methylpyridine-3-carboxylic acid
Wybierz wielkość
228,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
228,00 zł
Polecane produkty
Próba
98%
mp
228-230 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
Cc1ncccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-5-6(7(9)10)3-2-4-8-5/h2-4H,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
HNTZKNJGAFJMHQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?