Merck
324957
Sigma-Aldrich
Tetramethyl 1,2,3,4-cyclobutanetetracarboxylate
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
ciąg SMILES
COC(=O)C1C(C(C1C(=O)OC)C(=O)OC)C(=O)OC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3