Merck
324884
Sigma-Aldrich
1-Benzocyclobutenecarboxylic acid
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
mp
75-77 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)C1Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H8O2/c10-9(11)8-5-6-3-1-2-4-7(6)8/h1-4,8H,5H2,(H,10,11)
Klucz InChI
NYOXTUZNVYEODT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Benzocyclobutenecarboxylic acid is also refered as bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-8-carboxylic acid.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)