Merck
324639
Sigma-Aldrich
1,2-Bis[(dimethylamino)dimethylsilyl]ethane
96%
Synonim(y):
1,1′-Ethylenebis(N,N,1,1-tetramethylsilanamine), 1,4-Bis(dimethylamino)-1,1,4,4-tetramethyl-1,4-disilabutane, 2,5-Bis(dimethylamino)-2,5-dimethyl-2,5-disilahexane
About This Item
Wzór liniowy:
[-CH2Si(CH3)2N(CH3)2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.51
Beilstein:
4366167
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.446 (lit.)
bp
101-103 °C/13 mmHg (lit.)
gęstość
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)[Si](C)(C)CC[Si](C)(C)N(C)C
InChI
1S/C10H28N2Si2/c1-11(2)13(5,6)9-10-14(7,8)12(3)4/h9-10H2,1-8H3
Klucz InChI
MRAAXSSHMOFDJR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)