Przejdź do
717347
1,4-Bis[(phenyl-3-propanesulfonate) phosphine] butane disodium salt
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H30P2Na2S2O6
Masa cząsteczkowa:
562.53
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
MDL number:
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
form
solid
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCP(CCCCP(CCCS([O-])(=O)=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C22H32O6P2S2.2Na/c23-31(24,25)19-9-17-29(21-11-3-1-4-12-21)15-7-8-16-30(18-10-20-32(26,27)28)22-13-5-2-6-14-22;;/h1-6,11-14H,7-10,15-20H2,(H,23,24,25)(H,26,27,28);;/q;2*+1/p-2
InChI key
VCUCCQWAQVBMEN-UHFFFAOYSA-L
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)