Merck
324604
Sigma-Aldrich
Chloromethyl phenyl sulfone
≥97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5SO2CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.65
Beilstein:
2046644
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97%
mp
51-53 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7ClO2S/c8-6-11(9,10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Klucz InChI
NXAIQSVCXQZNRY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3