Przejdź do
412791
N,O-Di-Boc-hydroxylamine
97%
Synonim(y):
N,O-Bis(tert-butoxycarbonyl)hydroxylamine, tert-Butyl N-(tert-butoxycarbonyloxy)carbamate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
466,00 zł
396,10 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3COCONHOCOOC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.26
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
285-055-0
Beilstein/REAXYS Number:
1794022
MDL number:
Assay:
97%
396,10 zł
Cena katalogowa466,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
mp
67-70 °C (lit.)
functional group
amine
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NOC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H19NO5/c1-9(2,3)14-7(12)11-16-8(13)15-10(4,5)6/h1-6H3,(H,11,12)
InChI key
AGOSGCWATIJZHQ-UHFFFAOYSA-N
Application
N,O-Di-Boc-hydroxylamine (N,O-Bis(tert-butoxycarbonyl)hydroxylamine) may be used for the synthesis of the following:
  • 5-lipoxygenase inhibitor LY280810
  • hydroxylamines
  • hydroxamic acids,
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D16370815236155195
description
97%
description
98%
description
≥98.0% (T)
description
≥99%
assay
97%
assay
98%
assay
≥98.0% (T)
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
67-70 °C (lit.)
mp
112-115 °C
mp
77-83 °C
mp
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
functional group
amine
functional group
-
functional group
amine
functional group
fluoro
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)