Merck
Wszystkie zdjęcia(12)
Kluczowe dokumenty
ZRB1993
Sigma-Aldrich
Anti-PHD2/EGLN1 Antibody, clone 1B12 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Egl nine homolog 1;EC:1.14.11.29;Hydroksylaza prolilowa czynnika indukowanego hipoksją 2;HIF-PH2;Hydroksylaza prolilowa czynnika indukowanego hipoksją 2;HPH-2;Białko zawierające domenę hydroksylazy prolilowej 2;SM-20
Wybierz wielkość
25 μL
924,00 zł
4 X 25 μL
1900,00 zł
924,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μL
924,00 zł
4 X 25 μL
1900,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
924,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B12, recombinant monoclonal
opis
1B12 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 46.02 kDa
observed mol wt ~44 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EGLN1(54583)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1B12 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa PHD2/EGLN1. Celuje w epitop w obrębie 19 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 19 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiego PHD2/EGLN1.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HEK293.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło PHD2/EGLN1 w lizacie komórek HEK293.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło PHD2/EGLN1 w lizatach z komórek PC3 i C6 oraz tkance mózgowej myszy.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd PHD2/EGLN1 z KD wynoszącym 6,1 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło PHD2/EGLN1 w wycinkach tkanki ludzkiej nerki.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło PHD2/EGLN1 w komórkach C6.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego
Oceniane przez Western Blotting w lizacie komórek HEK293.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło PHD2/EGLN1 w lizacie komórek HEK293.
Opis wartości docelowych
Egl nine homolog 1 (UniProt: Q9GZT9; znany również jako EC:1.14.11.29, Hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase 2, HIF-PH2, HIF-prolyl hydroxylase 2, HPH-2, Prolyl hydroxylase domain-containing protein 2, PHD2, SM-20) jest kodowany przez gen EGLN1 (znany również jako C1orf12, PNAS-118, PNAS-137) (Gene ID: 54583) u człowieka. PHD2 działa jako komórkowy czujnik tlenu, który w warunkach normoksycznych katalizuje tworzenie 4-hydroksyproliny w czynniku indukowanym hipoksją (HIF). Jest szeroko wyrażany, z najwyższymi poziomami wykrywanymi w mięśniach szkieletowych i sercu, a umiarkowane poziomy są wykrywane w trzustce, mózgu i nerkach. PHD2 jest głównie cytoplazmatyczny, ale może przemieszczać się między jądrem a cytoplazmą. Hydroksyluje specyficzną prolinę znajdującą się w każdej z domen degradacji zależnej od tlenu (ODD) (N-końcowej, NODD i C-końcowej, CODD) HIF1 i HIF2. Wykazuje preferencję dla miejsca CODD zarówno dla HIF1, jak i HIF1β. Hydroksylowane HIF są następnie kierowane do degradacji proteasomalnej za pośrednictwem kompleksu ubikwitynacji von Hippel-Lindau. W warunkach niedotlenienia reakcja hydroksylacji jest osłabiona, umożliwiając HIFs uniknięcie degradacji, co skutkuje ich translokacją do jądra i heterodimeryzacją z HIF1 β. Defekty w genie EGLN1 powodują rodzinną erytrocytozę typu autosomalnego dominującego, która charakteryzuje się zwiększoną masą krwinek czerwonych w surowicy, podwyższonym stężeniem hemoglobiny i hematokrytu w surowicy oraz prawidłowym poziomem erytropoetyny w surowicy. W kontekście głodu glukozy, PHD2 zmniejsza poziom B55, który koreluje ze śmiercią komórek raka piersi MDA-MB231 i MCF-7. Wykazano, że nokaut PHD2 indukuje akumulację B55 i zapobiega apoptozie. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Conza;18(12); 2836-2844; Steinhoff, A., et al. (2009). Biochem. Biophys. Res. Commun. 387(4); 705-711; Huang, J., et al. (2002). J. Biol. Chem. 277(42); 39792-39800).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)