Merck
323071
Sigma-Aldrich
1,1′-Carbonylbis(2-methylimidazole)
97%
Synonim(y):
2,2′-Dimethyl-1,1′-carbonyldiimidazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
218-220 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1nccn1C(=O)n2ccnc2C
InChI
1S/C9H10N4O/c1-7-10-3-5-12(7)9(14)13-6-4-11-8(13)2/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
XMFCLBUQBWFZBP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2