Merck
320625
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate
97%
Synonim(y):
4-(Ethoxycarbonyl)cyclohexanone, Ethyl cyclohexanone-4-carboxylate
About This Item
Wzór liniowy:
(O=)C6H9CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.21
Beilstein:
2520501
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461 (lit.)
bp
150-152 °C/40 mmHg (lit.)
gęstość
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ketone
ciąg SMILES
CCOC(=O)C1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C9H14O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
ZXYAWONOWHSQRU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Employed in the preparation of dopamine agonists[1] and the skeleton of tetracyclic diterpenes.[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 3, 639-639 (1993)
Tetrahedron Letters, 35, 417-417 (1994)
Tetrahedron Letters, 35, 417-417 (1994)