Merck
318485
Sigma-Aldrich
3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid hemihydrate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H2(OH)2CO2H · 1/2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.15
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
268-270 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.Cc1c(O)cc(cc1O)C(O)=O.Cc2c(O)cc(cc2O)C(O)=O
InChI
1S/2C8H8O4.H2O/c2*1-4-6(9)2-5(8(11)12)3-7(4)10;/h2*2-3,9-10H,1H3,(H,11,12);1H2
Klucz InChI
IXNJGQHDWCJSSW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)