Merck
317713
Sigma-Aldrich
Allyl phenyl sulfone
98%
Synonim(y):
(2-propen-1-ylsulfonylo)benzen, (2-propenylosulfonylo)benzen, (allilosulfonylo)benzen, 2-propenylosulfon fenylu
Wybierz wielkość
25 G
764,00 zł
764,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
764,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5SO2CH2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.24
Beilstein:
1863561
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
764,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.548 (lit.)
bp
110-113 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
sulfone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=CCS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2S/c1-2-8-12(10,11)9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2
Klucz InChI
KYPIULIVYSQNNT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T M Ko et al.
Biomaterials, 14(9), 657-664 (1993-07-01)
Canine platelet adhesion on sulphur dioxide and allyl phenyl sulphone plasma-treated low density polyethylene (LDPE) was studied. Both 5 W plasma excitation energy-treated surfaces showed the highest S:C atomic ratio by ESCA analysis. Surface hydrophilicity increased drastically after plasma treatment.