Kluczowe dokumenty
316636
Sigma-Aldrich
Potassium fluoride on calcium fluoride
About This Item
Wzór liniowy:
KF · (CaF2)/x
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
powder
stężenie
38.0-44.0% Ca (complexometric)
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Promotes efficient and mild fluorination of a variety of organic bromides and chlorides.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 791-791 (1986)