Merck
316369
Sigma-Aldrich
Diethyl(3-pyridyl)borane
97%
Synonim(y):
3-(Diethylboryl)pyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14BN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: reductant
mp
172-175 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCB(CC)c1cccnc1
InChI
1S/C9H14BN/c1-3-10(4-2)9-6-5-7-11-8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
OJKBCQOJVMAHDX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Preparation of inhibitors of ataxia telangiectasia mutated and Rad3 related (ATR) protein kinase as potential anticancer agents
  • N-Methylation reactions of the pyridyl group
  • Palladium catalyzed amination reactions
  • Intramolecular Heck reactions
  • Coupling reactions
  • Synthesis of trisubstituted pyrimidines from polyhalopyrimidines via Suzuki coupling
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3