Merck
31546
Sigma-Aldrich
N,N-Diacetyl-O-methylhydroxylamine
≥95.0%
Synonim(y):
N-Acetyl-N-methoxyacetamide, N-Methoxydiacetamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.13
Beilstein:
3537117
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95.0%
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
współczynnik refrakcji
n20/D 1.447
gęstość
1.12 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CON(C(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c1-4(7)6(9-3)5(2)8/h1-3H3
Klucz InChI
HWZKQIRJZPOEQF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Preparation of benzamide derivatives as rally available antitumor agents
  • Synthesis of hydroxyethylamine (HEA) BACE-1 inhibitors
  • Acetylation of amines (acetylating agent)
Inne uwagi
Chemoselective acetylating agent for prim. amines in the presence of sec. amines and alcohols
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Y. Kikigawa et al.
Tetrahedron Letters, 31, 243-243 (1990)