Merck
310883
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluorobenzonitrile
99%
About This Item
Wzór liniowy:
F3C6H2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4706 (lit.)
gęstość
1.359 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccc(F)c(C#N)c1F
InChI
1S/C7H2F3N/c8-5-1-2-6(9)7(10)4(5)3-11/h1-2H
Klucz InChI
YWTXHALVWAISPR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,3,6-Trifluorobenzonitryl może być stosowany w badaniach syntezy chemicznej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)