Merck
310158
Sigma-Aldrich
Rhodium(III) bromide hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
RhBr3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.62 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
ciąg SMILES
O.Br[Rh](Br)Br
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adam J Biacchi et al.
ACS nano, 9(2), 1707-1720 (2015-01-30)
The shapes of noble metal nanoparticles directly impact their properties and applications, including in catalysis and plasmonics, and it is therefore important to understand how multiple distinct morphologies can be controllably synthesized. Solution routes offer powerful capabilities for shape-controlled nanoparticle