Merck
720712
Sigma-Aldrich
Iron(III) oxide, dispersion
nanoparticles, ≤110 nm particle size, 15 wt. % in ethanol
Synonim(y):
Iron oxide in ethanol
Wybierz wielkość
100 G
947,00 zł
947,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
947,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Fe2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
947,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
nanoparticles
Poziom jakości
stężenie
15 wt. % in ethanol
wielkość cząstki
≤110 nm
ciąg SMILES
O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/2Fe.3O
Klucz InChI
JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eric T Ahrens et al.
Nature reviews. Immunology, 13(10), 755-763 (2013-09-10)
The increasing complexity of in vivo imaging technologies, coupled with the development of cell therapies, has fuelled a revolution in immune cell tracking in vivo. Powerful magnetic resonance imaging (MRI) methods are now being developed that use iron oxide- and
Brian T Farrell et al.
Neurology, 81(3), 256-263 (2013-06-19)
The study goal was to assess the benefits and potential limitations in the use of ultrasmall superparamagnetic iron oxide (USPIO) nanoparticles in the MRI diagnosis of CNS inflammatory diseases and primary CNS lymphoma. Twenty patients with presumptive or known CNS
Weiyan Liu et al.
Analytica chimica acta, 770, 132-139 (2013-03-19)
In this paper, a novel, low-cost electrochemiluminescence (ECL) immunosensor using core-shell Fe3O4-Au magnetic nanoparticles (AuMNPs) as the carriers of the primary antibody of carbohydrate antigen 125 (CA125) was designed. Graphene sheet (GS) with property of good conductivity and large surface
J Sangeetha et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(5), 751-764 (2013-06-28)
We present methodologies to functionalize iron oxide (Fe3O4) nanoparticles with biosurfactants and biocompatibility results. Positively charged Fe3O4 nanoparticles of average hydrodynamic size -26 nm is functionalized with four different molecules of interest, viz., surfactin, rhamnolipid, polyethylene glycol (PEG) and dextran.
Alice Panariti et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(9), 1556-1569 (2013-08-29)
Magnetic nanoparticles have emerged as important players in current research in modern medicine since they can be used in medicine for diagnosis and/or therapeutic treatment of diseases. Among many therapeutic applications of iron-based nanoparticles, drug delivery and photothermal therapy are
Produkty
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
Prof. Yadong Yin discusses various synthesis methods of magnetite nanocrystals and their applications in different fields.
Prof. Yadong Yin omawia różne metody syntezy nanokryształów magnetytu i ich zastosowania w różnych dziedzinach.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.