Merck
309915
Sigma-Aldrich
3,7-Dimethyl-3-octanol
98%
Synonim(y):
Tetrahydrolinalool
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CH(CH2)3C(CH3)(OH)C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.28
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434 (lit.)
tw
71-73 °C/6 mmHg (lit.)
gęstość
0.826 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(C)(O)CCCC(C)C
InChI
1S/C10H22O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h9,11H,5-8H2,1-4H3
Klucz InChI
DLHQZZUEERVIGQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The chlorooxidation of 3,7-dimethyl-3-octanol (tetrahydrolinalool) was studied.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mark B Erman et al.
Chemistry & biodiversity, 5(6), 910-919 (2008-07-12)
Alpha-pinene and beta-pinene are abundantly represented in nature; they are obtained from renewable sources and are irreplaceable synthons for commercial-scale production of other terpenes. In a well-known process practiced by Millennium Specialty Chemicals (MSC), hydrogenation of pinenes gives cis- and