Merck
309893
Sigma-Aldrich
Diethyl isopropylmalonate
≥98%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH(COOC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.42 (lit.)
tw
62 °C/0.35 mmHg (lit.)
gęstość
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(C(C)C)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H18O4/c1-5-13-9(11)8(7(3)4)10(12)14-6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
BYQFBFWERHXONI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Diethyl isopropylmalonate reacts with chalcone by Michael addition, under high pressure and fluoride catalyst, to form compounds having quarternary C atoms.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
197.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
High pressure Michael addition catalyzed by fluoride ions.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 20(9), 770-771 (1981)