Merck
308099
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyl-N′-methylethylenediamine
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)2NCH2CH2NHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4296 (lit.)
bp
157-160 °C (lit.)
gęstość
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCN(CC)CCNC
InChI
1S/C7H18N2/c1-4-9(5-2)7-6-8-3/h8H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
MKDYQLJYEBWUIG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Badano addycję Michaela N,N-dietylo-N′-metyloetylenodiaminy do nokatiacyny.
Zastosowanie
N,N-dietylo-N′-metyloetylenodiamina została użyta jako środek derywatyzujący w ilościowym oznaczaniu izocyjanianów metodą elektroforezy kapilarnej z elektrochemiluminescencją tris(2,2′-bipirydylo)rutenu(II) (ECL).
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
105.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
41 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Haijuan Li et al.
Electrophoresis, 30(22), 3926-3931 (2009-11-04)
CE with tris(2,2'-bipyridyl) ruthenium(II) (Ru(bpy)(3) (2+)) electrochemiluminescence (ECL) detection for the quantitative determination of isocyanates was first reported. Hexamethylene diisocyanate (HDI) and hexyl isocyanate (HI) were used as the model analytes. Commercially available N,N-diethyl-N'-methylethylenediamine was used as the derivatization reagent.
Organic reactions in frozen water: Michael addition of amines and thiols to the dehydroalanine side chain of nocathiacins.
Tetrahedron Letters, 45(5), 1059-1063 null