No, it is not water-soluble.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 278,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 702,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
278,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
Quality Segment
feature
hydrophilic
impurities
<600 ppm residual acrylic acid
particle size
<1000 μm
density
0.4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].OC(=O)C=C.[O-]C(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.K/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
ZUBIJGNKOJGGCI-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description <1000 μm particle size | description - | description - | description ≥95% |
| form solid | form powder | form powder | form solid |
| density 0.4 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density - |
| impurities <600 ppm residual acrylic acid | impurities - | impurities - | impurities - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| feature hydrophilic | feature - | feature - | feature - |
| particle size <1000 μm | particle size - | particle size - | particle size - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is this product water soluble?