Merck
305545
Sigma-Aldrich
N-Isopropyl-1,3-propanediamine
95%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHNH(CH2)3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4425 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
gęstość
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CC(C)NCCCN
InChI
1S/C6H16N2/c1-6(2)8-5-3-4-7/h6,8H,3-5,7H2,1-2H3
Klucz InChI
KFDIDIIKNMZLRZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Oceniono stałą tworzenia kompleksów jonów miedzi, niklu, kobaltu i cynku z N-izopropylo-1,3-propanodiaminą.[1]
Zastosowanie
Do przygotowania cyklicznego mocznika użyto N-izopropylo-1,3-propanodiaminy.[2]
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Equilibrium Constants for the Formation of Complexes between Metal Ions and Polyamines1, 2.
Hares GB, et al.
Journal of the American Chemical Society, 78(9), 1816-1818 (1956)
The Preparation of Polymeric and Cyclic Urethans and Ureas from Ethylene Carbonate and Amines.
Dyer E and Scott H.
Journal of the American Chemical Society, 79(3), 672-675 (1957)
Leslie S Hamachi et al.
Chemical science, 10(26), 6539-6552 (2019-08-02)
We report a method to control the composition and microstructure of CdSe1-x S x