Kluczowe dokumenty
305081
4-Methoxy-2-quinolinecarboxylic acid
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
95%
mp
197 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(nc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO3/c1-15-10-6-9(11(13)14)12-8-5-3-2-4-7(8)10/h2-6H,1H3,(H,13,14)
Klucz InChI
AVBKMSSLAIKOGM-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
rat ... Grin2a(24409)
Opis ogólny
The redox chemistry of the ligand 4-methoxy-2-quinolinecarboxylic acid, its monoanion and its complexes with manganese(II) and manganese(III) was studied.
Zastosowanie
4-Methoxy-2-quinolinecarboxylic acid was used in preparation of novel oxorhenium(V) complexes incorporating quinoline and isoquinoline carboxylic acid derivatives and 2,3-diaminopyridinium 4-methoxyquinoline-2-carboxylate.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Manganese (II) and (III) complexes with 4-methoxy-2-quinolinecarboxylic acid: Mono-and binuclear in aprotic medium.
Bodini ME and Arancibia MV.
Polyhedron, 11(17), 2195-2202 (1992)
Kaliyaperumal Thanigaimani et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 68(Pt 12), o3444-o3445 (2013-03-12)
In the 4-meth-oxy-quinoline-2-carboxyl-ate anion of the title salt, C5H8N3(+)·C11H8NO3(-), the dihedral angle between the quinoline ring system and the carboxyl-ate group is 16.54 (15)°. In the crystal, the cations and anions are linked via N-H⋯O and N-H⋯N hydrogen bonds, forming a
Barbara Machura et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(24), 8827-8837 (2013-05-04)
Six novel oxorhenium(V) complexes incorporating quinoline and isoquinoline carboxylic acid derivatives were prepared in good yields. Relying on the experimental conditions, compounds with two chelate ligands [ReOCl(iqc)2]·MeOH (1), [ReO(OMe)(iqc)2] (2), [ReO(OMe)(mqc)2] (3) and [ReO(OMe)(8-qc)2] (4) and compounds incorporating one bidentate