Merck
304271
Sigma-Aldrich
5-Amino-3-methylisoxazole
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.10
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt 304271, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
98%
mp
85-87 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(N)on1
InChI
1S/C4H6N2O/c1-3-2-4(5)7-6-3/h2H,5H2,1H3
Klucz InChI
FNXYWHTZDAVRTB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-Amino-3-methylisoxazole reacts with α,β-unsaturated ketones to yield the corresponding isoxazolo[5,4-b]pyridines.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wafaa S Hamama et al.
Archiv der Pharmazie, 345(6), 468-475 (2012-03-03)
The reaction of 5-amino-3-methylisoxazole with appropriate α,β-unsaturated ketones gave the corresponding isoxazolo[5,4-b]pyridines. Treatment of 1 with 2,6-dibenzylidenecyclohexanone or 2-benzylidenedimedone afforded the corresponding isoxazolo[5,4-b]quinoline derivatives. 4,6,8,9-Tetrahydroisoxazolo[5,4-b]quinolin-5-one derivative was also obtained by multicomponent condensation reaction of 1 with dimedone and benzaldehyde. Heterocyclic