Merck
303836
Sigma-Aldrich
γ-Caprolactone
98%
Synonim(y):
gamma-kaprolakton
Wybierz wielkość
25 G
214,00 zł
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
214,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.14
Beilstein:
6114822
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.439 (lit.)
bp
219 °C (lit.)
gęstość
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-5-3-4-6(7)8-5/h5H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
JBFHTYHTHYHCDJ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CYP1A2(1544)
Opis ogólny
γ-kaprolakton (GCL) jest dobrze znany jako aromat spożywczy i jest cząsteczką biostymulującą promującą wzrost bakterii o aktywności biokontrolnej przeciwko patogenom miękkiej zgnilizny.[1] Leczenie GCL stymuluje wzrost natywnej społeczności bakterii degradujących kworum w hydroponicznym systemie przemysłowym do uprawy Solanum tuberosum.[2]
Zastosowanie
γ-kaprolakton został użyty jako środek utwardzający eter diglicydylowy bisfenolu A z triflanem iterbu jako inicjatorem.[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
New thermosets obtained by the cationic copolymerization of diglycidyl ether of bisphenol A with ?-caprolactone with an improvement in the shrinkage. I. Study of the chemical processes and physical characteristics.
Gonzalez S, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 45(10), 1968-1979 (2007)
Amélie Cirou et al.
Research in microbiology, 162(9), 945-950 (2011-02-04)
Bacteria degrading quorum sensing (QS) signals have been proposed as biocontrol agents able to quench QS-dependent expression of virulence symptoms caused by Pectobacterium on potato plants. We report here that gamma-caprolactone (GCL) treatment stimulated growth of the native QS-degrading bacterial
Corinne Barbey et al.
Journal of proteome research, 11(1), 206-216 (2011-11-17)
Gamma-caprolactone (GCL) is well-known as a food flavor and has been recently described as a biostimulant molecule promoting the growth of bacteria with biocontrol activity against soft-rot pathogens. Among these biocontrol agents, Rhodococcus erythropolis, characterized by a remarkable metabolic versatility
Olga Khersonsky et al.
Biochemistry, 44(16), 6371-6382 (2005-04-20)
PON1 is the best-studied member of a family of enzymes called serum paraoxonases, or PONs, identified in mammals (including humans) and other vertebrates as well as in invertebrates. PONs exhibit a range of important activities, including drug metabolism and detoxification
H Thoma et al.
Journal of chromatography, 309(1), 17-32 (1984-07-13)
A two-step ultrafiltration method combined with anion-exchange chromatography is described for the separation of lipophilic and strongly lipophobic acids occurring in human blood, serum and plasma. After treatment with diazomethane, the acid fractions are separated further by gas chromatography. The