Merck
302570
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylpropionamide
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CON(C2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.442 (lit.)
bp
77 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCN(CC)C(=O)CC
InChI
1S/C7H15NO/c1-4-7(9)8(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
YKOQQFDCCBKROY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Gas phase ion/molecule reaction between dialkoxyborinium cation and N,N-diethylpropionamide was studied.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
X Zheng et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 12(8), 948-955 (2001-08-17)
We report gas phase ion/molecule reactions between dialkoxyborinium cations (RO-B+-OR) and small organic amides, such as N,N-dimethylformamide and N,N-diethylpropionamide. Besides direct addition at boron, the results show efficient SN2 methyl transfer from the borinium ion to the amide. Isotopic labeling