Przejdź do
347159
N,N-Dimethylisobutyramide
99%
Synonim(y):
N,N,2-Trimethylpropionamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
138,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCON(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1742178
Assay:
99%
Form:
liquid
138,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
bp
175-176 °C/744 mmHg (lit.)
density
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amide
SMILES string
CC(C)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C6H13NO/c1-5(2)6(8)7(3)4/h5H,1-4H3
InChI key
GXMIHVHJTLPVKL-UHFFFAOYSA-N
General description
N,N-Dimethylisobutyramide is an N,N-disubstituted amide. It can be prepared by acylation of secondary amines with acyl chloride.
Application
N,N-Dimethylisobutyramide may be used in the preparation of 1-chloro-N,N,2-trimethylpropenylamine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
471240411779136964
description
99%
description
≥98.6%
description
97%
description
97%
assay
99%
assay
≥98.6%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
solid
form
liquid
density
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.502 (lit.)
bp
175-176 °C/744 mmHg (lit.)
bp
273-275 °C/741 mmHg (lit.)
bp
-
bp
200 °C (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)