Merck
301620
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid
97%
Synonim(y):
β,β′-Dibromoisobutyric acid
About This Item
Wzór liniowy:
(BrCH2)2CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.90
Beilstein:
1752505
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
98-101 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)C(CBr)CBr
InChI
1S/C4H6Br2O2/c5-1-3(2-6)4(7)8/h3H,1-2H2,(H,7,8)
Klucz InChI
QQZJWQCLWOQDQV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 3-bromo-2-(bromometylo)propionowy reaguje z zasadowym arsenianem, dając kwas(RS)-3-arsono-2-(hydroksymetylo)propionowy.[1]
Zastosowanie
Kwas 3-bromo-2-(bromometylo)propionowy został użyty do syntezy 2-(fenylotio)propenianu t-butylu, 3-(fenylotio)-2-(fenylotio)propenianu t-butylu i metylu oraz 3-(fenylotio)-2-(fenylosulfinylo)propenianu.[2]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preparation of t-Butyl 2-(Phenylthiomethyl) propenoate, t-Butyl 3-(Phenylthio)-2-(phenylthiomethyl) propenoate and related compounds.
Haynes RK, et al.
Australian Journal of Chemistry, 37(7), 1571-1578 (1984)
S Chawla et al.
Journal of enzyme inhibition, 8(4), 255-259 (1995-01-01)
(RS)-3-Arsono-2-(hydroxymethyl)propionic acid was synthesized by the action of alkaline arsenite on 3-bromo-2-(bromomethyl)propionic acid. It is a substrate for yeast enolase (EC 4.2.1.11) with a Km of 6.5 mM (for 2-phospho-D-glycerate Km = 0.08 mM). The catalytic constant of the enzyme