Merck
301566
Sigma-Aldrich
2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic acid
99%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)4C3HCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
mp
120-121 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
CC1(C)C(C(O)=O)C1(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-7(2)5(6(9)10)8(7,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,10)
Klucz InChI
SFHVXKNMCGSLAR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 2,2,3,3-tetrametylocyklopropanokarboksylowy jest nieaktywnym cyklopropylowym analogiem kwasu walproinowego (głównego leku przeciwpadaczkowego).[1] Zbadano inhibicję deacetylaz histonowych i cytotoksyczność komórek nowotworowych kwasu 2,2,3,3-tetrametylocyklopropanokarboksylowego.[2]
Zastosowanie
Kwas 2,2,3,3-tetrametylocyklopropanokarboksylowy został użyty jako materiał wyjściowy do syntezy związków działających na ośrodkowy układ nerwowy.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preparation of tetramethylcyclopropanecarboxylic-14C acid and insecticidal terallethrin-14C from it.
A Yoshitake et al.
Radioisotopes, 30(8), 452-454 (1981-08-01)
Sara Eyal et al.
Biochemical pharmacology, 69(10), 1501-1508 (2005-04-29)
The tumor cells toxicity of the antiepileptic drug valproic acid (VPA) has been associated with the inhibition of histone deacetylases (HDACs). We have assessed, in comparison to VPA, the HDACs inhibition and tumor cells cytotoxicities of CNS-active VPA's constitutional isomers
Neta Pessah et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(8), 2233-2242 (2009-03-20)
2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic acid (TMCA, 4) is a cyclic analogue of the antiepileptic drug (AED) valproic acid (VPA) (1). alpha-F, alpha-Cl, alpha-Br, and alpha-methyl derivatives of 4 and their amides were synthesized and tested in rodent models for anticonvulsant potency and AED-induced
Tawfeeq Shekh-Ahmad et al.
Epilepsy research, 98(2-3), 238-246 (2011-11-08)
Valproic acid (VPA) is a major antiepileptic drug (AED) that is less potent than other AEDs. 2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic acid (TMCA) is an inactive cyclopropyl analogue of VPA that serves as a starting material for the synthesis of CNS-active compounds. New conjugation