Merck
301167
Sigma-Aldrich
4′-Cyclohexylacetophenone
99%
Wybierz wielkość
25 G
332,00 zł
332,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
332,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H11C6H4COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.29
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
332,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
bp
179-181 °C/14 mmHg (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccc(cc1)C2CCCCC2
InChI
1S/C14H18O/c1-11(15)12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h7-10,13H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
MSDQNIRGPBARGC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zbadano aktywność przeciwprątkową 4-cykloheksyloacetofenonu.[1] Przygotowano kompleksy trójkarbonylochromowe 4-cykloheksyloacetofenonu i zbadano ich właściwości spektralne.[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The influence of restricted rotation on the spectral properties of acetophenonetricarbonylchromium complexes.
Armstrong BM, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 170(1), 37-43 (1990)
L Rajabi et al.
Letters in applied microbiology, 40(3), 212-217 (2005-02-18)
Mycobacteria are a serious cause of infections in humans, with limited treatment options, as no new antibiotics have been developed against mycobacteria since the 1960s. In this study, the antimycobacterial activity of a small library of acetophenone (AP) compounds was