Merck
300373
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromopropionyl chloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrCH2CHBrCOCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.32
Beilstein:
1749801
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.542 (lit.)
tw
191-193 °C (lit.)
gęstość
2.181 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC(=O)C(Br)CBr
InChI
1S/C3H3Br2ClO/c4-1-2(5)3(6)7/h2H,1H2
Klucz InChI
HWKWYDXHMQQDQJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,3-Dibromopropionyl chloride was used in synthesis of:
  • series of 2,3-diaminopropionanilides
  • enantiomers of 1,4-dideoxy-1,4-iminolyxitol and 1,4-dideoxy-1,4-iminoribitol
  • acromelic acid A
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chiral synthesis of both enantiomers of 1, 4-dideoxy-1, 4-immolyxitol and 1, 4-dideoxy-1, 4-iminoribitol.
Takano S, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 3(6), 681-684 (1992)
P A Tenthorey et al.
Journal of medicinal chemistry, 24(9), 1059-1063 (1981-09-01)
A series of 2,3-diaminopropionanilides was synthesized by acylation of mono- and disubstituted aniline derivatives with 2,3-dibromopropionyl chloride and subsequent amination with the appropriate secondary amines. The target compounds were evaluated in mice for antiarrhythmic efficacy against chloroform-induced tachycardia and for
Concise enantioselective synthesis of acromelic acid A.
Takano S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 109(18), 5523-5524 (1987)