Merck
300128
Sigma-Aldrich
2-Bromo-9-fluorenone
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H7BrO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Formularz
solid
mp
146-148 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ketone
ciąg SMILES
Brc1ccc2-c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C13H7BrO/c14-8-5-6-10-9-3-1-2-4-11(9)13(15)12(10)7-8/h1-7H
Klucz InChI
MTCARZDHUIEYMB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Zastosowano 2-bromo-9-fluorenon:
  • jako czynnik zamykający dla pochodnych poli(9,9-dialkilofluoreno-2,7-diylu)[1]
  • w otrzymywaniu ligandów spirobifluorenowych[2]
  • w syntezie podłużnych silników molekularnych zawierających grupy funkcyjne w części rotorowej[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Oxidative stability and its effect on the photoluminescence of poly (fluorene) derivatives: end group effects.
Lee J-I, et al.
Chemistry of Materials, 11(4), 1083-1088 (1999)
Novel iridium complexes as high-efficiency yellow and red phosphorescent light emitters for organic light-emitting diodes.
Yao JH, et al.
Tetrahedron, 64(48), 10814-10820 (2008)
Gábor London et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(32), 10690-10697 (2013-06-21)
We report the synthesis of altitudinal molecular motors that contain functional groups in their rotor part. In an approach to achieve dynamic control over the properties of solid surfaces, a hydrophobic perfluorobutyl chain and a relatively hydrophilic cyano group were
Guang-Wei Zhang et al.
International journal of molecular sciences, 14(11), 22368-22379 (2013-11-16)
Supramolecular luminescence stems from non-covalent exciton behaviors of active π-segments in supramolecular entities or aggregates via intermolecular forces. Herein, a π-conjugated oligofluorenol, containing self-complementary double hydrogen bonds, was synthesized using Suzuki coupling as a supramolecular semiconductor. Terfluorenol-based random supramolecular polymers