Merck
298336
Sigma-Aldrich
3-(Perfluorobutyryl)-(−)-camphor
98%
Synonim(y):
3-(Heptafluorobutyryl)-L-camphor, 3-Heptafluorobutyryl-(−)-camphor
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H15F7O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.26
Beilstein:
2306496
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]19/D −123°, c = 2.6 in chloroform
współczynnik refrakcji
n20/D 1.422 (lit.)
gęstość
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)C2CC[C@]1(C)C(=O)C2C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H15F7O2/c1-10(2)6-4-5-11(10,3)8(22)7(6)9(23)12(15,16)13(17,18)14(19,20)21/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6-,7?,11+/m0/s1
Klucz InChI
PEWOESYEGLBLNR-NSMOOJLNSA-N
Zastosowanie
3-(Perfluorobutyryl)-(−)-camphor can be used:
  • To prepare mesoporous metal-organic hybrid materials, which are used as catalysts in the asymmetric hetero-Diels-Alder cyclization of Danishefsky′s diene with benzaldehydes.
  • As a precursor in the synthesis of chiral tetrakis(β-diketonate) Ln(III) complexes.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Screening of rare earth metal grafted MCM-41 silica for asymmetric catalysis.
Gerstberger G and Anwander R.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 44, 303-310 (2001)
Yiji Lin et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(22), 6696-6706 (2012-04-28)
Chiral tetrakis(β-diketonate) Ln(III) complexes Δ-[NaLa(d-hfc)(4)(CH(3)CN)] (1) and Λ-[NaLa(l-hfc)(4) (CH(3)CN)] (2) (d/l-hfc(-) = 3-heptafluo-robutylryl-(+)/(-)-camphorate) are a pair of enantiomers and crystallize in the same Sohncke space group (P2(1)2(1)2(1)) with dodecahedral (DD) geometry. Typically positive and negative exciton splitting patterns around 320