Merck
295760
Sigma-Aldrich
5-Amino-1-ethylpyrazole
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt 295760, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
99%
Formularz
solid
bp
92-94 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp
52-57 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCn1nccc1N
InChI
1S/C5H9N3/c1-2-8-5(6)3-4-7-8/h3-4H,2,6H2,1H3
Klucz InChI
FSJOLBAFVKSQQJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5-Amino-1-ethylpyrazole is a heterocyclic building block[1], has been used in the preparation of 1-protected-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridines[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pyrazolo [3, 4-b] pyridines. The preparation of 1-protected-1 H-pyrazolo [3, 4-b] pyridines and attempts to remove the 1-substituent. Some reactions of 1-benzyl-1 H-pyrazolo [3, 4-b] pyridine and its 7-oxide.
Dorgan RJJ, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 938-942 (1980)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 938-938 (1980)