Merck
295655
Sigma-Aldrich
Propane
98%
Synonim(y):
n-Propan, Gaz propan
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
44.10
Beilstein:
1730718
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Produkt 295655 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
gęstość pary
1.5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
190 psi ( 37.7 °C)
8.42 atm ( 21.1 °C)
Próba
98%
temp. samozapłonu
842 °F
granice wybuchowości
9.5 %
bp
-42.1 °C (lit.)
mp
-188 °C (lit.)
gęstość
0.564 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC
InChI
1S/C3H8/c1-3-2/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
ATUOYWHBWRKTHZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Propan może być używany:
  • Do przygotowania akroleiny, ważnego surowca do produkcji kwasu akrylowego.[1][2]
  • Do przygotowania propenu w reakcji odwodornienia.[3][4]
  • Jako środek alkilujący dla benzenu.[5][6]
Opakowanie
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a brass needle valve with a male 1/4" NPTF outlet thread installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove the galvanized steel hex cap that seals the outlet valve.
Compatible with the following:
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
króciec do węża
Numer produktu
Opis
Cennik
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
regulator
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
FlameGas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
-155.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-104 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
W Ashraf et al.
FEMS microbiology letters, 122(1-2), 1-6 (1994-09-15)
The bacterial metabolism of propane and the pathway(s) involved are poorly understood, as the relative importance of terminal versus subterminal oxidation of propane, via propan-1-ol and propan-2-ol, respectively, is still unclear. In the case of bacteria, the ability to oxidize
C Wise et al.
Journal of chemical ecology, 38(12), 1521-1527 (2012-11-28)
Bacillus subtilis strains are known to produce a vast array of antimicrobial compounds. However, some compounds remain to be identified. Disk assays performed in vitro with Bacillus subtilis CU12 showed a significant reduction in mycelial growth of Alternaria solani, Botrytis
Walker R Chan et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(14), 5309-5314 (2013-02-27)
The challenging problem of ultra-high-energy-density, high-efficiency, and small-scale portable power generation is addressed here using a distinctive thermophotovoltaic energy conversion mechanism and chip-based system design, which we name the microthermophotovoltaic (μTPV) generator. The approach is predicted to be capable of
M M Sirdah et al.
Eastern Mediterranean health journal = La revue de sante de la Mediterranee orientale = al-Majallah al-sihhiyah li-sharq al-mutawassit, 19(3), 289-294 (2013-07-25)
Liquefied petroleum gas (LPG) is widely used in the Gaza Strip for domestic purposes, in agriculture and industry and, illegally, in cars. This study aimed to identify possible health effects on workers exposed to LPG in Gaza governorates. Data were
Yanqiao Xiang et al.
Journal of chromatography. A, 1293, 150-158 (2013-04-30)
Nine amide derivatives bearing α-stereocenters as well as different substitutions on the amide nitrogen were synthesized via an n-propanephosphonic acid cyclic anhydride (T3P)-mediated coupling, and their enantiomeric pairs were separated using supercritical fluid chromatography (SFC). Five polysaccharide-based chiral stationary phases