For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
295450
2-Methylpropane
99%
Synonim(y):
Isobutane
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2.01 (21 °C, vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
72.2 psi ( 37.7 °C)
Próba
99%
temp. samozapłonu
860 °F
granice wybuchowości
8.3 %
bp
−12 °C (lit.)
mp
−160 °C (lit.)
gęstość
2.064 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)C
InChI
1S/C4H10/c1-4(2)3/h4H,1-3H3
Klucz InChI
NNPPMTNAJDCUHE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Opakowanie
Compatible with the following:
Informacje prawne
króciec do węża
najczęściej kupowane z tym produktem
polecane
regulator
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
-117.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-83 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?