294802
Chloroethane solution
2.0 M in diethyl ether, anhydrous
Synonim(y):
Ethyl chloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
ciśnienie pary
32.29 psi ( 55 °C)
9.86 psi ( 20 °C)
stężenie
2.0 M in diethyl ether
zanieczyszczenia
<0.005% water
gęstość
0.765 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3
Klucz InChI
HRYZWHHZPQKTII-UHFFFAOYSA-N
Polecane produkty
adapter wlotu septy
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 1 - Repr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves