Merck
293474
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluoroanisole
97%
Synonim(y):
4-Bromo-2-fluoro-1-methoxybenzene
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(F)OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.02
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.545 (lit.)
bp
84 °C/7 mmHg (lit.)
gęstość
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
COc1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C7H6BrFO/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,1H3
Klucz InChI
DWNXGZBXFDNKOR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Widma IR i FT-IR 4-bromo-2-fluoroanizolu zostały zbadane[1].
Zastosowanie
4-bromo-2-fluoroanizol został użyty w syntezie:
  • 1,4-bis[(3′-fluoro-4′-n alkoksyfenylo)etynylo]benzeny z n=1-12[2]
  • 7-fluoro-6-metoksy-1-metylo-2-naftaldehyd[3]
  • 5,7-difluoro-6-metoksy-1-metylo-2-naftaldehyd[3]
  • ciekłe kryształy z końcową grupą difluorometoksylową i szkieletem fenylobicykloheksanu[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vibrational spectra, first hyperpolarizability, HOMO-LUMO analysis of 4-bromo 2-fluro anisole.
Arivazhagan M, et al.
Indian Journal of Pure and Applied Physics, 50(5), 299-307 (2012)
Design of molecular architectures for polymeric mesophase formation.
Pugh C, et al.
Macromolecular Symposia, 98(1) (1995)
Syntheses of Phenylbicyclohexane Liquid Crystals with Terminal Difluoromethoxy Group [J].
Li J, et al.
Fine Chemicals / ????, 12, 004-004 (2004)
Rolf W Hartmann et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 19(2), 145-155 (2004-09-29)
Regioselectively fluorinated 1-(naphth-2-ylmethyl)imidazoles 1a-h have been synthesized starting from the corresponding (naphth-2-yl)methanols (2). 2a-d have been obtained by LiAlH4-promoted reduction of fluorinated 1-methyl-2-naphthaldehydes. The latter were easily prepared in fairly good overall yields by ceric ammonium nitrate (CAN)-promoted oxidative addition