Merck
293369
Sigma-Aldrich
3-Aminopiperidine dihydrochloride
97%
Synonim(y):
3-Piperidinamine dihydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12N2 · 2HCl
Masa cząsteczkowa:
173.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
230 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl.Cl.NC1CCCNC1
InChI
1S/C5H12N2.2ClH/c6-5-2-1-3-7-4-5;;/h5,7H,1-4,6H2;2*1H
Klucz InChI
GGPNYXIOFZLNKW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Oszacowanie zawartości(S)-piperydyn-3-aminy w chlorowodorku(R)-piperydyn-3-aminy (chlorowodorku 3-aminopiperydyny) zostało zbadane metodą chiralnej wysokosprawnej chromatografii cieczowej (chiralna HPLC)[1].
Zastosowanie
Reactant for N-arylation of heterocyclic diamines
Reactant for synthesis of substituted quinolones with reduced phototoxic risk
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shubo Dong et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 33(3), 293-298 (2017-03-18)
A sensitive non-derivatization method for the determination of the highly polar compound 3-aminopiperidine was developed using a mixed-mode column combined with a charged aerosol detector (CAD). Chromatographic conditions, including the type of detector, separation mode, and mobile phase composition, were
Chittabathina Venkata Raghunadha Babu et al.
Chirality, 26(12), 775-779 (2014-07-22)
A simple, precise, accurate, robust chiral high-performance liquid chromatographic (chiral HPLC) method was developed for estimation of (S)-piperidin-3-amine (S-isomer) in (R)-piperidin-3-amine dihydrochloride (R-AMP). As AMP is a high-melting solid and nonchromophoric compound, development of a suitable chiral method is a